Imprimer
Acide nitrique 1 mol/l (1 N)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC307420.0500 MC307420.1000 MC307420.6020 MC307420.9020 MC307420.5010
PRLSMC307420.0500EA 183 EUR
PRLSMC307420.0500 PRLSMC307420.1000 PRLSMC307420.6020 PRLSMC307420.9020 PRLSMC307420.5010
Acide nitrique 1 mol/l (1 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Densité: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III