Imprimer
Potassium permanganate 0.2 mol/l (1 N) aqueous solution Volumetric
Marques : REAGECON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Permanganate de potassium
PP2020F PP2020W
REGEPP2020FEA 225 EUR
REGEPP2020F REGEPP2020W
Potassium permanganate 0.2 mol/l (1 N) aqueous solution Volumetric
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,07824