Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Formule:
KMnO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011364 Numéro CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
Traçable selon NIST | Confirmé |