Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Synonyme(s):
Permanganate de potassium
Formule:
KMnO₄ Poids moléculaire: 158.03 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011364 Numéro CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9 III Indice Merck: 12,07824 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...