Imprimer
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC240344.0500 MC240344.1000 MC240344.2500 MC240344.5000 MC240344.9010
PRLSMC240344.0500EA 53.5 EUR
PRLSMC240344.0500 PRLSMC240344.1000 PRLSMC240344.2500 PRLSMC240344.5000 PRLSMC240344.9010
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III