Imprimer
Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique anhydre, Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. pour la titration en milieu non aqueux, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09065.1000 1.09065.1003
1.09065.1000EA 276 EUR
1.09065.1000 1.09065.1003
Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique anhydre, Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. pour la titration en milieu non aqueux, Supelco®
Acide perchlorique
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: HClO₄
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Water content (according to Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.