Imprimer
Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) dans l'acide acétique anhydre
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
87116.290EA 80.7 EUR
87116.290
Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) dans l'acide acétique anhydre
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
Poids moléculaire: 100,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2789
ADR: 8,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg