Imprimer
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
30025.293EA 71.9 EUR
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) 1.996 - 2.004 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé