Imprimer
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30024.324EA 129 EUR
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforme à USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed