Imprimer
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), reagent
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E447-1LEA 134 EUR
E447-1L E447-500ML
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), reagent
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Base Titration 900 – 1100 mmol/l