Imprimer
Acide chlorhydrique solution standard 1 mol/l (1 N) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 77.4 EUR
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Acide chlorhydrique solution standard 1 mol/l (1 N) dans l'eau
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)