Imprimer
Acide chlorhydrique 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
7111.1000EA 37.44 EUR
7111.1000 7111.9010
Acide chlorhydrique 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.4975 - 0.5025
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1