Imprimer
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31955.327EA 115 EUR
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Traçable selon NIST Confirmé