Imprimer
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Marques : SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 74.9 EUR
SCOI285138554 662-6185
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,07621