Imprimer
Potassium chlorure 3 M en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de potassium
43398.K2 43398.AK
43398.K2EA 123 EUR
43398.K2 43398.AK
Potassium chlorure 3 M en solution aqueuse
Potassium chlorure
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,07621