Sodium thiosulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
Na₂S₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 10 (H2O, 20 °C) |