Imprimer
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse concentrée, CLININORM
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
31625.293EA 62.9 EUR
31625.293 31625.362
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse concentrée, CLININORM
Sodium hydroxyde
(maladie de CREUTZFELD-JAKOB)
Diluer 1 volume dans 4 volumes d'eau
Contient du bleu de bromothymol blue comme indicateur
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: >105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 4.95 - 5.05 mol/l
Identification Passes test
NIST traceable Confirmed