Imprimer
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.09959.0001 1.09959.0050
1.09959.0001EA 21.93 EUR
1.09959.0001 1.09959.0050
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 null
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material