Imprimer
Acide chlorhydrique concentrate for dilution to 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ100
1.09970.0001 1.09970.0050
1.09970.0001EA 22.5 EUR
1.09970.0001 1.09970.0050
Acide chlorhydrique concentrate for dilution to 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material