Imprimer
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ100
1.09973.0001 1.09973.0050
1.09973.0001EA 18.76 EUR
1.09973.0001 1.09973.0050
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Hydrochloric acid
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material