(±)-3-Méthylcyclohexanone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₂O Poids moléculaire: 112.17 g/mol Point d'ébullition: 169 Point de fusion: –73 °C Densité: 0.915 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001639 Numéro CAS: 591-24-2 EINECS: 209-710-7 UN: 2297 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |