Imprimer
DL-Bornane-2-one pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-1,7,7-Triméthyl-2-norbornanone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41456.0250 8.41456.1000
8.41456.0250EA 35.3 EUR
8.41456.0250 8.41456.1000
DL-Bornane-2-one pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
DL-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
Poids moléculaire: 152.24 g/mol
Point d'ébullition: 204
Point de fusion: ∼180 °C
Densité: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074738
Numéro CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C
Molar Mass 152.24 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 0.6 - 4.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 460 °C