Imprimer
DL-Bornane-2-one 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-1,7,7-Triméthyl-2-norbornanone
164640010 164640051 164642500
ACRO164640010EA 108 EUR
ACRO164640010 ACRO164640051 ACRO164642500
DL-Bornane-2-one 96%
DL-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
Poids moléculaire: 152.24 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 175…177 °C
Point éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074738
Numéro CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
Angle of optical rotation -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol)