Imprimer
Propanediol-1,2 ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
A18406.0E A18406.36
A18406.0EEA 84.7 EUR
A18406.0E A18406.36
Propanediol-1,2 ≥98%
Propanediol-1,2
Purity: 98+% CAS No.: 57-55-6 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: Nearly Odourless pH: neutral Melting Point: -60° Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1340498 Merck Reference: 14,7855 MDL No.: MFCD00064272
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 186…188 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.036
Point éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Indice Merck: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM