Imprimer
Propanediol-1,2 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
158720010 158720025 158720250
ACRO158720010EA 78.2 EUR
ACRO158720010 ACRO158720025 ACRO158720250
Propanediol-1,2 99%, très pur
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Indice Merck: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA