(±)-3-Octanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DL-3-Octanol
Purity: 97%
CAS No.: 589-98-0
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1719310
MDL No.: MFCD00004590
Formule:
C₈H₁₈O Point d'ébullition: 175…176 °C Point de fusion: –45 °C Densité: 0,820 Point éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004590 Numéro CAS: 589-98-0 EINECS: 209-667-4 |