(±)-2-Pentanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 6032-29-7
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.811
Refractive Index: 1.4060
Odour: Characteristic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1718819
Merck Reference: 14,7119
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004579
Formule:
C₅H₁₂O Point d'ébullition: 114…115 °C Point de fusion: –50 °C Densité: 0,811 Point éclair: 33 °C (91 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004579 Numéro CAS: 6032-29-7 EINECS: 227-907-6 UN: 1105 ADR: 3,III Indice Merck: 14,7119 |