Imprimer
(±)-2-Octanol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DL-2-Octanol
129410010 129411000 129410025
ACRO129410010EA 63 EUR
ACRO129410010 ACRO129411000 ACRO129410025
(±)-2-Octanol 97%
(±)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 174…181 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0,81 g/cm³
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004591
Numéro CAS: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,06785
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %