Imprimer
(±)-2-Heptanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
A18391.18 A18391.30
A18391.18EA 37.3 EUR
A18391.18 A18391.30
(±)-2-Heptanol ≥98%
(±)-2-Heptanol
Purity: 98% CAS No.: 543-49-7 Molecular Formula: C7H16O Formula Weight: 116.20 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 1719088 Merck Reference: 14,4662 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004587
Formule: C₇H₁₆O
Point d'ébullition: 160…162 °C
Densité: 0,819
Point éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004587
Numéro CAS: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,4662