Imprimer
(±)-Butanol-2, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-Alcool butylique secondaire
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22263.2500 8.22263.9040
8.22263.2500EA 78 EUR
8.22263.2500 8.22263.9040
(±)-Butanol-2, EMPLURA®, Supelco®
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 94
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM