Imprimer
(±)-Butanol-2, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43315.K2 43315.AK
43315.K2EA 139 EUR
43315.K2 43315.AK
(±)-Butanol-2, anhydre 99%
(±)-Butanol-2
Purity: 99% CAS No.: 78-92-2 Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3 Formula Weight: 74.12 Flash Point: 26°(79°F) Physical Form: Liquid Density: 0.808 Refractive Index: 1.3970 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Sweet Melting Point: -115° Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 1718765 Merck Reference: 14,1541 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004569
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 98…101 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,808
Point éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,1541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM