Imprimer
(±)-Butanol-2 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-Alcool butylique secondaire
220290010 220290025
ACRO220290010EA 93.2 EUR
ACRO220290010 ACRO220290025
(±)-Butanol-2 99+% pour analyses
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % Dibutyl ether
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Free acid (C4H8O2) ≤0.003 %
2-Propanol ≤0.2 % (GC)