Imprimer
(±)-Butanol-2 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
107700010 107700025 107700100
ACRO107700010EA 49.4 EUR
ACRO107700010 ACRO107700025 ACRO107700100
(±)-Butanol-2 99%, très pur
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 99 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,81 g/cm³
Point éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %