Imprimer
(±)-Epichlorhydrine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-3-Chloro-1,2-époxypropane, 3-Chloro-1,2-époxypropane, 1-Chloro-2,3-époxypropane, (±)-1-Chloro-2,3-époxypropane, Epichlorhydrine
A15823.36 A15823.0E A15823.22
A15823.36EA 43.4 EUR
A15823.36 A15823.0E A15823.22
(±)-Epichlorhydrine ≥99%
(±)-Epichlorhydrine
Purity: 99% CAS No.: 106-89-8 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Flash Point: 32°(90°F) Physical Form: Liquid Density: 1.182 Refractive Index: 1.4380 Appearance: Colourless Odour: Like chlorine Melting Point: -57° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 79785 Merck Reference: 14,3611 UN No.: 2023 MDL No.: MFCD00005132
A cyclodextrin cross-linking reagent
Formule: C₃H₅ClO
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,182
Point éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,3611