Imprimer
Acide osmique 2% en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Osmium (VIII) oxyde, Tétraoxyde d'osmium
45384.AB 45384.9W
45384.ABEA 210 EUR
45384.AB 45384.9W
Acide osmique 2% en solution aqueuse
Acide osmique
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Formule: O₄Os
Poids moléculaire: 254.23 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: 40
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,6893