Imprimer
Acide sulfurique 90% 90 Milk_analysis
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
20695.290EA 108 EUR
20695.290 20695.324
Acide sulfurique 90% 90 Milk_analysis
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825