Imprimer
Acide sulfurique 25%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
industrie agroalimentaire / technicienne qualité / Chateauneuf de Gadagne
Oui, je le conseille
très bon produit utilisé pour dosage , étiquette claire et compréhensive
Danger
84513.290EA 67.2 EUR
84513.290 84513.360 84513.460
Acide sulfurique 25%, GPR RECTAPUR®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm