Imprimer
Acide sulfurique 10%
Marques : VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
VWRS5623.9010EA 0 EUR
VWRS5623.9010 VWRS5623.9021
Acide sulfurique 10%
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Densité: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,09064