Imprimer
Acide sulfurique 10%
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC310000.9025 MC310000.9010 MC310000.300
PRLSMC310000.9025EA 272 EUR
PRLSMC310000.9025 PRLSMC310000.9010 PRLSMC310000.300
Acide sulfurique 10%
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II