Imprimer
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide phosphorique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
1.00552.0250EA 453.35 EUR
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
Acide orthophosphorique 85% ≥85%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Poids moléculaire: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,07344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material