Imprimer
Récipients, multi-usage, avec couvercles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DS5300-0507 DS5300-9609 DS5300-9910
216-8262EA 95.2 EUR
216-8262 216-8264 216-8265
Récipients, multi-usage, avec couvercles, Nalgene®
Pots Pots à usage général
Polycarbonate, clear.
  • Drill, tap or apply clamps to jars to attach heating or cooling equipment
  • Very durable
  • Autoclavable
Multipurpose jars with cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers.