Imprimer
Récipients avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5352-0002 5352-0004
NALG5352-0002EA 68 EUR
NALG5352-0002 NALG5352-0004
Récipients avec couvercle, Nalgene®
Pots Pots à usage général
PP, translucent.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
Ideal for storage and transport of solids.