These mixed cellulose ester membrane filters are designed for asbestos sampling using the membrane filter method for phase contrast microscopy. Asbestos sampling isolates these fibres from circulating air to determine concentrations.
Designed for use with the 'hot block method'
White with black grid for high contrast during asbestos testing using microscopy
Becomes transparent with acetone vapour treatment, distinguishing fibres from crystalline artifacts
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.