Imprimer
Acide orthophosphorique ≥85%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 145 EUR
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
Acide orthophosphorique ≥85%
Acide orthophosphorique
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Formule: H₃PO₄
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1,700
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,7344