Acide orthophosphorique ≥85% (p/p) ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7664-38-2
Molecular Formula: H3O4P
Formula Weight: 98.00
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.70
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: 19-21°
Merck Reference: 14,7344
UN No.: 1805
MDL No.: MFCD00011340
Formule:
H₃PO₄ Point de fusion: 19…21 °C Densité: 1,70 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011340 Numéro CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III Indice Merck: 14,7344 |