Imprimer
Polyphosphoric acid ≥84% (sous forme de phosphore pentoxyde)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L14856.AE L14856.AP
L14856.AEEA 40.7 EUR
L14856.AE L14856.AP
Polyphosphoric acid ≥84% (sous forme de phosphore pentoxyde)
Polyphosphoric acid
Purity: ca 84% CAS No.: 8017-16-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7580 UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00084480
Formule: H(PO₃H)nOH
Densité: 2,1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084480
Numéro CAS: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,7580