Imprimer
Acide orthophosphorique 75% 75, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide phosphorique
20623.292EA 105 EUR
20623.292 20623.361
Acide orthophosphorique 75% 75, GPR RECTAPUR®
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Poids moléculaire: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,07344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm