Imprimer
Microtubes à centrifuger avec bouchon à vis, 1,5/2,0 ml, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
430909 430915 430917
734-1873EA 307 EUR
734-1873 734-1874 734-1875
Microtubes à centrifuger avec bouchon à vis, 1,5/2,0 ml, Corning®
Tubes Microtubes à centrifuger
Polypropylene, with orange screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Screw caps with O-rings provide a tight secure seal
  • With large white marking spot