Imprimer
Récipients pour pipettes, avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5242-0040 5242-0050 5242-0060
612-1803EA 222 EUR
612-1803 612-1804 612-1827
Récipients pour pipettes, avec couvercle, Nalgene®
Pots Pots pour pipettes
En polyéthylène réticulé haute densité, avec base en PPCO.
  • Récipients robustes, rigides, uniformes avec housse anti-poussière résistante à la fissuration sous contrainte
  • Idéal pour le trempage de la verrerie, le lavage des pipettes avec les solutions de rinçage Nalgene® et paniers correspondants
  • Base à rebord pour plus de stabilité
Veuillez noter: la formule figurant sur l'étiquette du récipient est efficace et a une durée de vie supérieure à celle des solutions standard. Ne mélangez pas cette solution dans le récipient pour pipettes. Conservez le récipient sur une paillasse, dans un évier ou dans un conteneur suffisamment grand pour stocker le contenu du récipient en cas de fuite.
Attention: L'acide sulfurique concentré peut endommager le récipient pour pipettes. Lors du nettoyage des pipettes avec un composé d'acide sulfurique et de bichromate, la concentration en acide doit être de 60% ou moins.