Imprimer
Entonnoirs à tige courte, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4256-0234 4256-0414 4256-0638
NALG4256-0234EA 43.4 EUR
NALG4256-0234 NALG4256-0414 NALG4256-0638
Entonnoirs à tige courte, Nalgene®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PP or HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • PP: autoclavable
  • HDPE: not autoclavable